Läs mer
BD Intracellulär cytokinfärgning för mus för startkit
Produktkod. 15839698 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
15839698 25 tester
1 options
Produktkod. 15839698 Leverantör BD Leverantörsnummer 559311
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Innehåller
BD PharMingen Stain Buffer (FBS); Cytofix/Cytoperm Buffert; Perm/Wash Buffert; PE-konjugerad anti-human eller mus IL-2; PE-konjugerad anti-human eller mus IFN-g; PE-konjugerad anti-human eller mus TNF-a; PE-konjugerad isotypkontrollcocktail; Renad cocktail av blockerande antikroppar; Leukocytaktiveringscocktail; MiCK-1 eller HiCK-1 cytokinpositiva kontrollceller; Färgningssats manual
Fungerar som en introduktion till den intracellulära färgningstekniken
  • Innehåller de väsentliga reagensen för aktivering av en musmjältcellpopulation och deras efterföljande intracellulära färgning för att detektera IL-2, IFN-γ - och TNF-a-producerande celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Upptäcker IL-2, IFN-g- och TNF-a
Kvantitet 25 tester
Innehåll och lagring 4 °C