Läs mer
BD Mouse TCR V β Screening Panel
Monoclonal antibodies for T-cell receptors recognition
Brand: BD 557004
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Recognizes mouse VΒ 2, 3, 4, 5.1 and 5.2, 6, 7, 8.1 and 8.2, 8.3, 9, 10b, 11, 12, 13, 14, and 17a T-cell receptors
- Consists of 15 pre-diluted FITC-conjugated monoclonal antibodies
- One 1mL vial of each antibody, sufficient reagents for 50 tests
- Used at 20 microliters per 106 cells for immunofluorescent staining
- Recommended multicolor staining to distinguish T lymphocytes from non-T cells
Flow Cytometry
Specifikationer
| FITC | |
| Mus |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Endast forskningsanvändning
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering