Läs mer
BD Mus TNF ELISA Utrustning
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
- Innehåller fastfas sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay)
Användningsområden:
ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF |
| Korsreaktivitet | Mus |
| Inkluderar | Mus TNF-standard, Mus TNF-antikroppsbelagd platta, enzymkoncentrat Streptavidin HRP, tvättkoncentrat (20X), stopplösning, standard/provspädningsmedel, enzymspädningsmedel, ELISA spädningsmedel II, TMB enstegs substratreagens, detektion Antikropp Biotin Anti-mus TNF |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av mus-TNF, ELISA |
| Produkttyp | Mus TNF ELISA utrustning |
Endast forskningsanvändning