Läs mer
BD Mus TNF (Mono/Mono) ELISA Uppsättning
Produktkod. 15818038
Kvantitet:
20 plattor
Giftigt vid förtäring, inandning eller hudkontakt
Produktkod. 15818038
Brand: BD 555268
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Giftigt vid förtäring, inandning eller hudkontakt
Innehåller
Fånga antikropp: Anti-mus TNF-α , Detektionsantikropp: Biotinylerad anti-mus TNF-α , Enzymreagens: Streptavidin-pepparrotsperoxidaskonjugat, standard: rekombinant mus TNF-α (lyofiliserad)
Kräver
96-brunn BD Falcon™ ELISA plattor (kat.nr. 353279) rekommenderas, mikroplattläsare som kan mäta absorbans vid 450 nm, precisionspipetter, graderad cylinder, avjoniserat eller destillerat vatten, tvättflaska eller automatiserad tvättmaskin, log-log-grafpapper eller automatisk datareduktion, rör för att förbereda standardparafilmspädningar, laboratorietimer, plattförsegling
Bestämning av mustumörnekrosfaktor
  • För naturlig eller rekombinant mus TNF i serum, plasma och cellkultursupernatanter
  • Tillåt flexibel analysdesign
  • Kalibrerad mot renad Baculovirus-uttryckt rekombinant mus-TNF
  • Avsedd att användas som integrerad enhet
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 615,6 till 1000 pg/ml
Produkttyp Mus TNF (Mono/Mono) ELISA uppsättning
Tillräckligt för 20 96-brunnars tallrikar
För användning med (applikation) Att utvecklas ELISA för naturlig eller rekombinant mus-TNF i serum, plasma och cellkultursupernatanter
Kit Innehåll anti-mus TNF monoklonal (infångande) antikropp, Biotinylerad anti-mus TNF monoklonal (detektion) antikropp, Instruktions-/analysintyg, Lyofiliserad rekombinant mus TNF (standard), Streptavidin-HRP-konjugat
Kvantitet 20 plattor
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Endast forskningsanvändning