Läs mer
BD OptEIA™ Humant IL-15 ELISA Uppsättning
Beskrivning
Innehåller
Infångningsantikropp, detektionsantikropp, streptavidin-HRP-standarder.
- Storlek: 20 tallrikar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Utrustning |
| Kvantitet | 20 plattor |
| Korsreaktivitet | Människa |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Kit Innehåll | Capture Antibody, detektionsantikropp, Streptavidin-HRP, standarder |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |