Läs mer
BD Organelle Sampler Kit
Produktkod. 15846279
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
15846279 1 Kit
1 options
Mycket giftiga, utspädda azidföreningar i rinnande vatten innan de kasseras för att undvika ansamling av potentiellt explosiva avlagringar i VVS
Produktkod. 15846279 Leverantör BD Leverantörsnummer 612740
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Mycket giftiga, utspädda azidföreningar i rinnande vatten innan de kasseras för att undvika ansamling av potentiellt explosiva avlagringar i VVS
Innehåller
Annexin II, BiP/GRP78, b-Catenin, Caveolin 1, Connexin-43, EEA1, GM130, Integrina2/VLA-2a, Lamp-1, MAP2B, Bcl-2, Nucleoporin p62, Paxillin, ZO-1, Storage Buffer: aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≥0.09% sodium azide
For blotting and immunoassay procedures
  • Concentration: 250μg/mL
Western Blotting, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Kit
Endast forskningsanvändning