Learn More
BD PBX Calcium Assay Kit
Beschreibung
Includes
Calcium Indicator, 10X PBX Signal Enhancer
- Innebär ett färgtillsatssteg
- Behöver inte tvättas
- Tillåter enkel implementering i högkapacitetsmiljö
- Probenecid, en standardhämmare av ospecifik anjontransport, krävs inte för färgladdning
- Kan förbättra kvarhållandet av färgämnet i celler
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| För användning med (applikation) | För homogen mätning av intracellulära kalciumförändringar |
| Inkluderar | 1 injektionsflaska kalciumindikator, 10mL PBX-signalförstärkare (10X, frystorkad), 90mL kalciumanalysbuffert 1X |
| Kvantitet | 10 beredningar |
| Typ | Kalciumanalyssats |
Endast forskningsanvändning
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?