Läs mer
Perm / Wash™ Buffert I (10x), BD
Kvantitet:
125 ml
Beskrivning
Permeabilisera celler och tjäna som ett antikroppsspädningsmedel och celltvättbuffert
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande saponin, fetalt bovint serum och≤ 0,09% natriumazid
Flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perm/Wash Buffer I |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Intracellulär färgning av post-translationellt modifierade signalproteiner för att permeabilisera celler, för att fungera som antikroppsspädningsmedel, celltvättbuffert, flödescytometri, används för att permeablisera eller tvätta celler och för att späda ut antikroppar för immunfluorescerande |
| Kvantitet | 125 ml |
Endast forskningsanvändning