Läs mer
BD Perm/Wash™ Buffert
Produktkod. 15827868
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15827868 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 15827868 Leverantör BD Leverantörsnummer 554723
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kan användas i intracellulär cytokinfärgning för att permeabilisera celler och som antikroppsspädningsmedel och celltvättbuffert
  • 10X stamlösning innehållande både fetalt bovint serum (FBS) och saponin
Det är inte ovanligt att färgen på denna produkt varierar från parti till parti. En liten mängd olöslig fällning är också vanligt. Färgvariationer och/eller utfällning påverkar inte produktens prestanda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering Fetal Bovint Serum (FBS) Solution 10X och Saponin
För användning med (applikation) Kan användas i intracellulär cytokine-färgning för att permeabilisera celler och som antikroppsspädningsmedel och celltvättbuffert
pH-intervall 7,2 till 7,6
Innehåll och lagring 4 °C
Produkttyp Perm eller tvättbuffert
Kvantitet 100 mL
Formatera Vätska