Beskrivning
- Violet Live Cell Caspase Probe exciteras av den violetta lasern (med ett excitationsmaximum på 403nm) och har ett fluorescensemissionsmaximum på 454nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 tester |
| Reaktivitet | Människan, mus |
| Produkttyp | Violett levande cell kaspasprob |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, intracellulär färgning (flödescytometri) |