Beskrivning
- Yellow-Green Live Cell Caspase Probe exciteras av den gulgröna lasern (med ett excitationsmaximum på 556 nm) och har ett fluorescensemissionsmaximum på 575 nm
- Sonden är också väl exalterad av blå laser
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 tester |
| Reaktivitet | Människan, mus |
| Produkttyp | Gul-grön levande cell Caspase-sond |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, intracellulär färgning (flödescytometri) |