Läs mer
BD DRAQ5™
Produktkod. 15893949 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ L
200μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15893949 200μ L
15803959 50μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15893949 Leverantör BD Leverantörsnummer 564902
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Används för att färga nukleinsyror i levande eller fixerade celler. BD Pharmingen™ DRAQ5™ används också för cellcykelanalys genom DNA-innehåll, nukleär visualisering eller diskriminering av kärnförsedda celler från skräp eller kärnförsedda celler.
  • Långrödt fluorescerande DNA-färgämne
  • Cellpermeabel
  • Används för att färga nukleinsyror i levande eller fixerade celler
  • Har en excitationsvåglängdsmaxima på 598/646nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Far-red
Koncentration 5 mM
Innehåll och lagring Förvara outspädd vid 4 °C
För användning med (applikation) Bioavbildning, Immunfluorescens, Intracellulär färgning (flödescytometri)
Typ av färg DNA färgämne
Kvantitet 200μ L
Reaktivitet Testad i utveckling: människa, mus; Rapporterad reaktivitet: Råtta
Excitationsvåglängd 598/646 nm