Läs mer
BD Pharmingen™ Hoechst 34580 Reagens
Produktkod. 15615949
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
15615949 1 mg
1 options
Produktkod. 15615949 Leverantör BD Leverantörsnummer 565877
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För fluorescerande färgning av DNA och kärnor i levande eller fixerade celler. Hoechst 34580 är ett bisbensimidazolfärgämne med hög specificitet för bindning till dubbelsträngat DNA.
  • excitation: UV eller violett
  • emission: 368nm
  • Rekonstituera med 1mL destillerat vatten för att ge en 1mg/ml lösning
  • Ribonukleasbehandling behövs inte för att undvika ospecifik RNA-färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C. Skydda från ljus.
För användning med (applikation) Flödescytometri, fluorescensmikroskopi
Kvantitet 1 mg
Form Frystorkat material