Läs mer
BD Pharmingen™ IHC zinkfixativ
Produktkod. 15886838
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Utspädning:
1 st
10 gånger
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Utspädning Förpackningsstorlek
15886838 500 ml 10 gånger Varje
10400275 1000 ml 1 st -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886838 Leverantör BD Leverantörsnummer 552658
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Ett alternativ till formalinfixering av vävnad för paraffininbäddade sektioner
Tio procent neutralt buffrat formalin fixerar vävnad genom att tvärbinda proteiner, vilket potentiellt kan orsaka en konformationsförändring eller“ maskering” av den antigena epitopen och leder till minskad eller frånvarande antikroppsreaktivitet. Olika antigenåtervinningstekniker används för att avslöja epitopen; men många gånger är det inte möjligt att hämta epitopen och få optimal immunhistokemisk färgning. I dessa situationer rekommenderas användning av IHC zinkfixativ, som är ett mildare fixativ än formalin.
  • Zinkfixerade paraffininbäddade sektioner visar mycket god immunfärgning med många leukocytmarkörer och visar vävnadsmorfologi jämförbar med formalinfixering
  • Användning av antigenåtervinningstekniker på de zinkfixerade paraffinsnitten kan ytterligare förbättra antikroppsreaktiviteten i vissa fall
Det finns ett fåtal antigener som inte bevaras genom zinkfixering. I dessa situationer är användning av färsk frusen vävnad för immunhistokemisk färgning det enda alternativet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Färg Klart
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Utspädning 10 gånger
Produkttyp Fixativ
Kvantitet 500 ml
För användning med (applikation) Immunhistokemisk färgning
pH 7.2
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10X Zinc Fixative (Formalin Free)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc acetate, zinc chloride