Läs mer
BD Pharmingen™ IHC zinkfixativ
Beskrivning
Tio procent neutralt buffrat formalin fixerar vävnad genom att tvärbinda proteiner, vilket potentiellt kan orsaka en konformationsförändring eller“ maskering” av den antigena epitopen och leder till minskad eller frånvarande antikroppsreaktivitet. Olika antigenåtervinningstekniker används för att avslöja epitopen; men många gånger är det inte möjligt att hämta epitopen och få optimal immunhistokemisk färgning. I dessa situationer rekommenderas användning av IHC zinkfixativ, som är ett mildare fixativ än formalin.
- Zinkfixerade paraffininbäddade sektioner visar mycket god immunfärgning med många leukocytmarkörer och visar vävnadsmorfologi jämförbar med formalinfixering
- Användning av antigenåtervinningstekniker på de zinkfixerade paraffinsnitten kan ytterligare förbättra antikroppsreaktiviteten i vissa fall
Det finns ett fåtal antigener som inte bevaras genom zinkfixering. I dessa situationer är användning av färsk frusen vävnad för immunhistokemisk färgning det enda alternativet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Utspädning | 1 st |
| Produkttyp | Fixativ |
| Kvantitet | 1000 ml |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemisk färgning |
| Form | Vätska |