Läs mer
BD Pharmingen™ MitoStatus Röd
Produktkod. 15883819
Change view
Kvantitet:
100μ g
Produktkod. Kvantitet
15883819 100μ g
1 options
Produktkod. 15883819 Leverantör BD Leverantörsnummer 564697
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
I celler som genomgår apoptos, oxidativ stress, nekros och andra cellulära processer, kan mitokondriernas membranpotential (ΔΨ m) kan bli depolariserad.
I celler som genomgår apoptos orsakar pro-apoptotiska Bcl-2-familjens proteiner mitokondriell yttre membranpermeabilisering (MOMP), vilket resulterar i frisättning av cytokrom C och den efterföljande aktiveringen av kaspas-9 och den apoptotiska kaskaden. MOMP korrelerar ofta med förlusten av inre mitokondriemembranpotential (ΔΨ m), som kan detekteras med hjälp avΔΨ m-känsliga färgämnen. Dessa katjoniska, lipofila färgämnen ackumuleras i mitokondrierna hos friska celler, men inte i mitokondrier som har förloratΔΨ m på grund av induktion av apoptos eller behandling med en mitokondriell frånkopplare.
BD Pharmingen™ MitoStatus Red är ett fluorescerande färgämne som lätt binds av aktiva mitokondrier, vilket möjliggör flödescytometrisk eller avbildningsanalys för att bedöma för apoptos eller mitokondriell depolarisering. Apoptotiska eller celler med depolariserande mitokondrier kommer att ha minskade nivåer av fluorescens. MitoStatus Red har ett excitationsmaximum på 622nm och ett emissionsmaximum på 648nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100μ g
Testspecificitet Testad i utveckling: människa, mus
Innehåll och lagring Vid ankomst, förvara färgpulvret torkat och skyddat från ljus kl≤ -20 C °tills användning. Färgämnespulvret är stabilt i minst 12 månader om det förvaras enligt anvisningarna. Efter beredning med DMSO, förvara stamlösningen vid≤ -20 C °i små alikvoter. Stamlösningen är stabil i minst 6 månader om den förvaras enligt anvisningarna.