Läs mer
BD Pharmingen™ MitoStatus TMRE
Produktkod. 15873819
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
15873819 25 mg
1 options
Produktkod. 15873819 Leverantör BD Leverantörsnummer 564696
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
I celler som genomgår apoptos, oxidativ stress, nekros och andra cellulära processer, kan mitokondriernas membranpotential (ΔΨ m) kan bli depolariserad.
I celler som genomgår apoptos orsakar pro-apoptotiska Bcl-2-familjens proteiner mitokondriell yttre membranpermeabilisering (MOMP), vilket resulterar i frisättning av cytokrom C och den efterföljande aktiveringen av kaspas-9 och den apoptotiska kaskaden. MOMP korrelerar ofta med förlusten av inre mitokondriemembranpotential (ΔΨ m), som kan detekteras med hjälp avΔΨ m-känsliga färgämnen. Dessa katjoniska, lipofila färgämnen ackumuleras i mitokondrierna hos friska celler, men inte i mitokondrier som har förloratΔΨ m på grund av induktion av apoptos eller behandling med en mitokondriell frånkopplare.
BD Pharmingen™ MitoStatus TMRE (Tetramethylrhodamine ethyl ester) är ett fluorescerande färgämne som lätt binds av aktiva mitokondrier, vilket möjliggör flödescytometrisk eller bildanalys för att bedöma för apoptos eller mitokondriell depolarisering. Icke-apoptotiska eller celler med polariserade mitokondrier kommer att fluorescera rött medan apoptotiska eller celler med depolariserande mitokondrier kommer att ha minskade nivåer av röd fluorescens. MitoStatus TMRE (Tetramethylrhodamine ethyl ester) har ett excitationsmaximum på 549 nm, men exciteras väl av både blå (t.ex. 488 nM) och gulgrön (t.ex. 561 nM) lasrar. Den har ett maximalt utsläpp på 574nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Förvaringsbuffert Lyofiliserat pulver
Testspecificitet Testad i utveckling: människa, mus
Innehåll och lagring Vid ankomst, förvara färgpulvret torkat och skyddat från ljus kl≤ -20 C °tills användning. Färgämnespulvret är stabilt i minst 12 månader om det förvaras enligt anvisningarna. Efter beredning med DMSO, förvara stamlösningen vid≤ -20 C °i små alikvoter. Stamlösningen är stabil i minst 6 månader om den förvaras enligt anvisningarna.