Beskrivning
Fcγ Receptorer tillhör immunglobulinsuperfamiljen och uttrycks i varierande nivåer i flera celllinjer inklusive högt uttryck i myeloid- och B-celler. Huvudfunktionerna hos Fc-receptorer är immunsystemets skyddande funktioner. Det finns flera olika typer av Fc-receptorer som återspeglar en mängd olika biologiska aktiviteter, som moduleras när de aggregeras av multivalenta antigen-antikroppskomplex.
Även om de normalt fyller viktiga fysiologiska roller i immunsystemet, kan Fc-receptorer också vara orsaken till ospecifik, falsk-positiv antikroppsfärgning av celler. Mänsklig BD Fc Block™ är designad och formulerad för att blockera eller avsevärt minska potentiell icke-specifik antikroppsfärgning orsakad av receptorer för IgG som kan påträffas i olika tillämpningar inklusive flödescytometrisk analys av mänskliga celler.
Dessutom kan det öka specificiteten för antikroppsmärkning av extremt sällsynta målceller såsom antigenspecifika B-celler, fosterceller i moderns blod, hematopoetiska progenitorceller eller spridda epiteltumörceller.
Beställningsinfo
Detta preparat innehåller inga konserveringsmedel, därför bör det hanteras under aseptiska förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Kvantitet | 0,25 mg |
| Formulering | Ingen azid/låg endotoxin: Vattenbaserad buffrad lösning utan konserveringsmedel, 0,2 μm steril filtrerad. Endotoxinnivån är ≤0,01 EU/μg (≤0,001 ng/μg) protein enligt LAL-analysen. |