Beskrivning
- Blue Live Cell Caspase Probe exciteras av den blå lasern (med ett excitationsmaximum på 492nm) och har ett fluorescensemissionsmaximum på 514nm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 tester |
| Reaktivitet | Människan, mus |
| Produkttyp | Blue Live Cell Caspase-sond |
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri, intracellulär färgning (flödescytometri) |