Läs mer
BD Pharmingen™ Transcription-Factor Buffer Set
Beskrivning
Innehåller
Fix/Perm Buffer (4X), Diluent Buffer, Perm/Wash Buffert (5X)
Denna uppsättning är utformad för att minimera bearbetningstiden, för att minska ospecifik färgning, för att öka upplösningen av positivt färgade celler och för att avsevärt minska cellförlust under fixering, permeabilisering och färgningsprocedurer. Detta är användbart för flödescytometri
upptäckt av många proteiner. Den stöder flerbrunnsplattor med hög genomströmning och bulkprovanalyser och applikationer som kräver provlagring över natten.
- Hög känslighet för många transkriptionsfaktorer inklusive FoxP3, RORgt, Bcl-6 och T-bet
- Kompatibel med många celltyper, cellytefärgning och tandemfärgämnen
- Storlek: 100 tester
Intracellulär färgning (flödescytometri)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Inkluderar | Fix/Perm Buffer (4X), Diluent Buffer, Perm/Wash™ Buffert (5X) |
| Kvantitet | 100 tester |
Säkerhet och hantering
- BD Pharmingen Transcription Factor Buffer Set
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol