Läs mer
Phosflow Lyse/Fix Buffer 5X, BD
Produktkod. 15839178
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
15839178 250 ml
1 options
Produktkod. 15839178 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 558049
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
För lysering och fixering av helblod för användning med intracellulär flödescytometri
  • Kan användas för att lysera röda blodkroppar och för att fixera leukocyter i ett steg, vilket gör det möjligt för utredare att snabbt inaktivera kinaser, fosfataser och/eller proteaser, så att cellens fosforyleringstillstånd in vivo kan undersökas
  • Har rapporterats bevara cellens ljusspridningsegenskaper
  • Kan användas på helblod från människor och mus
  • Helblodslys har visat sig vara lika effektivt som densitetsgradientcentrifugering vid beredning av PBMC för lymfocytundergruppsanalys
  • I många fall kan fosfospecifika antikroppar användas samtidigt med färgning av cellytmarkörer (t.ex. CD-markörer); dock är inte alla cellytmarkörer kompatibla med BD Phosflow Lyse/Fix buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Formatera Vätska
Kvantitet 250 ml
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Lyse/Fix buffert
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BD Phosflow Lyse/Fix Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H241-Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, diethylene glycol, methanol