Läs mer
Phosflow Perm buffert III, BD
Produktkod. 15849178 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Produktkod. Kvantitet
15849178 125 ml
1 options
Produktkod. 15849178 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 558050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
För permeabilisering av fixerade perifera mononukleära blodceller (PBMC) eller lyserat helblod
  • Designad för optimal fluorescerande färgning i flödescytometri
  • Kan användas med antikroppar för fosfoproteinanalys
  • Kan i många fall användas samtidigt med fosfospecifika antikroppar och färgning av cellytmarkörer (t.ex. CD-markörer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Formatera Vätska
Kvantitet 125 ml
Validerad ansökan RUO
Produkttyp Färgningsbuffert