Beskrivning
- Designad för optimal fluorescerande färgning i flödescytometri
- Kan användas med antikroppar för fosfoproteinanalys
- Kan i många fall användas samtidigt med fosfospecifika antikroppar och färgning av cellytmarkörer (t.ex. CD-markörer)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 125 ml |
| Validerad ansökan | RUO |
| Produkttyp | Färgningsbuffert |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BD Phosflow Perm Buffer II
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol