Läs mer
BD Phosflow™ Violett fluorescerande cell streckkodssats
Produktkod. 15851139
Kvantitet:
800 tester
Produktkod. 15851139
Brand: BD 561570
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Cell Barcoding Dye 450 (CBD450) och Cell Barcoding Dye 500 (CBD500), Fluorescent Cell Barcoding Wash Buffer, och val av en Alexa Fluor™ 647-konjugerad, fosfospecifik antikropp
Tillhandahåller reagenser för framgångsrik streckkodning av T-cellsundergrupper från humana helblodsprover för att studera fosforylerat proteininduktion i MAP-kinas- och JAK/STAT-signalvägar
  • Reaktivitet: mänsklig
  • Storlek: 800 tester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 800 tester
Reaktivitet Människa