Läs mer
BD Fosfolipidbindande protein, APC Annexin V
Produktkod. 15856278
Kvantitet:
100 tester
200 tester
Produktkod. 15856278
Brand: BD 550474
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har hög affinitet för PS, och binder till celler med exponerad PS
  • Konjugerad till APC
  • Färgning föregår förlusten av membranintegritet som åtföljer de senaste stadierna av celldöd till följd av antingen apoptotiska eller nekrotiska processer
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 tester
Provvolym 5μ L
Förvaringsbuffert Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Konjugera APC (Allophycocyanin)
Form Vätska