Läs mer
BD Fosfolipidbindande protein, APC Annexin V
Produktkod. 15866278 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester
200 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15866278 200 tester
15856278 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15866278 Leverantör BD Leverantörsnummer 550475
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Har hög affinitet för PS, och binder till celler med exponerad PS
  • Konjugerad till APC
  • Färgning föregår förlusten av membranintegritet som åtföljer de senaste stadierna av celldöd till följd av antingen apoptotiska eller nekrotiska processer
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 tester
Provvolym 5μ L
Förvaringsbuffert Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Konjugera APC (Allophycocyanin)
Form Vätska