Description
Propidiumjodid (PI) är ett fluorescerande vitalt färgämne som färgar DNA och RNA. PI binder till både DNA och RNA, så det senare måste avlägsnas genom digestion med ribonukleaser. Innehållet av DNA, bestämt med flödescytometri, kan avslöja användbar information om cellcykeln och de proteiner som är involverade i regleringen av cellcykeln. Celler i G2- och M-faserna i cellcykeln har dubbelt så mycket DNA-innehåll som de i G0- och G1-faserna. Celler i S-fas har ett DNA-innehåll som ligger mellan dessa ytterligheter.
- PI detekteras med ett 562-588nm bandpassfilter
- Förvaringsbuffert: Vattenhaltig buffrad lösning innehållande≤ 0,09% natriumazid
Specifications
Specifications
| Färg | Rosa |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Validerad ansökan | RUO |
| Produkttyp | Färgningsbuffert |