Läs mer
Plus permeabiliseringsbuffert, BD
Produktkod. 15891199
Change view
Kvantitet:
10 ml
Produktkod. Kvantitet
15891199 10 ml
1 options
Produktkod. 15891199
Brand: BD Biosciences 561651
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt formulerad för immunofluorescerande färgning av inkorporerad BrdU för flödescytometrisk analys
  • Används som färgförstärkare och sekundär permeabiliseringsreagens
  • Bör endast användas med fixerade cellprover
Flödescytometri, intracellulär färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Permeabilization Buffer
För användning med (applikation) Immunfluorescerande färgning av inkorporerad BrdU för flödescytometrisk analys, färgningsförstärkare och sekundärt permeabiliseringsreagens, intracellulär färgning
Kvantitet 10 ml