Läs mer
BD Propidiumjodidfärgningslösning
Produktkod. 15818708
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15818708
Brand: BD 556463
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning i tvåfärgade Annexin V flödescytometriska analyser.
  • Detekterad i det orangea området av spektrumet med hjälp av ett 562-588nm bandpassfilter
  • Används för att bedöma plasmamembranets (PM) integritet i Annexin V-apoptosanalyser
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Pharmingen Propidiumjodfärgningslösning
Kvantitet 2 mL