Läs mer
BD Protein A: HRP
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Format: HRP
- Förvaringsbuffert: 1 mg/ml i 50 % glycerol, 20 mM natriumfosfat pH 7,5, 150 mM NaCl
Western blot
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HRP Protein A |
| Kvantitet | 1 mg |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
Endast forskningsanvändning