Läs mer
BD BBL™ Gram Slide
Produktkod. 11732964
Change view
Kvantitet:
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11732964 50-pack Paket med 50
1 options
Produktkod. 11732964 Leverantör BD Leverantörsnummer 231401
 Begränsad artikel
I lager
Används för att utvärdera och kontrollera kvaliteten på Gram-färgningsreagenser och -tekniker. BD Difco™ BBL™ Gram Slide möjliggör enkla utvärderingar.
  • Bildformat
  • Används för att utvärdera: Gramfärgningsreagens
  • 50 bilder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 30 °C
Kvantitet 50-pack