Läs mer
BD Råtta IL-10 ELISA Uppsättning
Produktkod. 15848008
Kvantitet:
20 plattor
Produktkod. 15848008
Brand: BD 555134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Att utvecklas ELISA för naturligt eller rekombinant rått-IL-10 i serum, plasma och cellkultursupernatanter
De OptEIA™ setet innehåller komponenter som är nödvändiga för att utveckla enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA 10 för naturligt eller rekombinant rått-IL-10 i serum, plasma och cellkultursupernatanter.
  • Capture Antibody: anti-råtta IL-10 monoklonal antikropp
  • Detektionsantikropp: biotinylerad anti-råtta IL-10 monoklonal antikropp
  • Enzymreagens: streptavidin-pepparrotsperoxidaskonjugat (SAv-HRP)
  • Standarder: rekombinant råtta IL-10, lyofiliserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Råtta IL-10 ELISA uppsättning
Tillräckligt för 20 96-brunnars tallrikar
För användning med (applikation) Att utvecklas ELISA för naturligt eller rekombinant rått-IL-10 i serum, plasma och cellkultursupernatanter
Kit Innehåll anti-Rått IL-10 (infångande) antikropp, Biotinylerad anti-Rått IL-10 (detektion) antikropp, Instruktions-/analysintyg, Lyofiliserad rekombinant råtta IL-10 (standard), Streptavidin-HRP
Kvantitet 20 plattor
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C