Läs mer
BD Råtta Interleukin-6 ELISA Uppsättning
Kvantitet:
20 plattor
Beskrivning
Innehåller
Infångningsantikropp, detektionsantikropp, enzymreagens, standarder, instruktion/analyscertifikat
För att utveckla enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för naturligt eller rekombinant rått-IL-6 i serum-, plasma- och cellkultursupernatanter
- Reaktivitet: Råtta
Enzymkopplad immunosorbentanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Råtta IL-6 ELISA uppsättning |
| Tillräckligt för | 20 96-brunnars tallrikar |
| För användning med (applikation) | Att utvecklas ELISA för naturligt eller rekombinant rått-IL-6 i serum, plasma och cellkultursupernatanter |
| Kit Innehåll | anti-Rått IL-6 (infångande) antikropp, Biotinylerad anti-Rått IL-6 (detektion) antikropp, Instruktions-/analysintyg, Lyofiliserad rekombinant råtta IL-6 (standard), Streptavidin-HRP-konjugat |
| Kvantitet | 20 plattor |
| Förvaringskrav | 2 °C till 8 °C |
Endast forskningsanvändning