Läs mer
BD Råtta TNF ELISA Utrustning
Kvantitet:
2 plattor
Beskrivning
- Fastfas sandwich ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay)
- Använder en monoklonal antikropp specifik för rått-TNF belagd på en 96-brunnars platta
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | TNF |
| Korsreaktivitet | Råtta |
| Inkluderar | Stopplösning, standard-/provspädningsmedel, TMB enstegssubstratreagens, PerCP-Cy 5.5 Mus ™Anti-Human CD13, enzymspädningsmedel, rått-TNF-antikroppsbelagd platta, rått-TNF-standard, enzymkoncentrat Streptavidin HRP, tvättkoncentrat (20X), det |
| Kvantitet | 2 plattor |
| Provtyp | Serum, plasma, cellkultursupernatant |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ bestämning av TNF, ELISA |
| Produkttyp | Råtta TNF ELISA utrustning |
Endast forskningsanvändning