Läs mer
BD Järnkloridreagensdroppare
Beskrivning
För att utföra tester, kläm på pipetten för att krossa ampullen. Vänd på dropparen för bekväm droppvis utmatning.
- Dropper innehåller en dags förråd av reagens eller fläck, hermetiskt förseglad inuti en ampull
- Strikt kvalitetskontroll säkerställer enhetlighet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 st |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Formatera | Dropper |
| För användning med (applikation) | Används för differentiering av organismer som kan deaminera fenylalanin |
| Förvaringskrav | 15° till 30 °C |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Produkttyp | Reagens/Fläckdroppare |