Läs mer
BD Oxidasreagensdroppare
Produktkod. 11759022
Change view
Kvantitet:
50 st
Förpackningsstorlek:
50 ampuller
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11759022 50 st 50 ampuller
1 options
Produktkod. 11759022 Leverantör BD Leverantörsnummer 261181
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Identifiera mikroorganismer utan att blanda eller mäta reagenser
För att utföra tester, kläm på pipetten för att krossa ampullen. Vänd på dropparen för bekväm droppvis utmatning.
  • Dropper innehåller en dags förråd av reagens eller fläck, hermetiskt förseglad inuti en ampull
  • Strikt kvalitetskontroll säkerställer enhetlighet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 st
Certifikat och efterlevnad CE
Formatera Dropper
För användning med (applikation) Används för att identifiera organismer som producerar oxidasenzym
Förvaringskrav 15° till 30 °C
Typ av fläck Oxidasreagens
Volym (metrisk) 0.5 mL
Produkttyp Reagens/Fläckdroppare