Läs mer
BD India bläckreagensdroppare
Kvantitet:
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
För att utföra tester, kläm på pipetten för att krossa ampullen. Vänd på dropparen för bekväm droppvis utmatning.
- Dropper innehåller en dags förråd av reagens eller fläck, hermetiskt förseglad inuti en ampull
- Strikt kvalitetskontroll säkerställer enhetlighet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Reagens-/fläckdroppare |
| Kvantitet | 50 st |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Formatera | Dropper |
| För användning med (applikation) | För färgning av cryptococcus neoformans i CSF |
| Förvaringskrav | 15° till 30 °C |
| Typ av fläck | Indien bläck |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- India Ink
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: carbon black, phenol