Beskrivning
Kvantitativ standard för mätning av humant GM-CSF-proteinnivåer i en GM-CSF-specifik sandwich ELISA med den renade BVD2-23B6-antikroppen som infångningsantikropp och den biotinylerade BVD2-21C11 som detektionsantikropp
- Reaktivitet: Människan
- Förvaringsbuffert: Fryst vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA
- Biologisk aktivitet: Proliferation mätt med TF-1-indikatorceller
- Specifik aktivitet: 0,1-1,0 x 10 9 Enhet/mg
- ED50: 10 - 90 pg/ml
Bioassay, Enzym-linked immunosorbent assay standard, Flowcytometri block
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 80 °C |
| Kvantitet | 10μ g |
| Källa | Människa |
Endast forskningsanvändning