Beskrivning
Interleukin-5 (IL-5) är det lymfokin som ansvarar för aktiviteter som tillskrivs eosinofildifferentieringsfaktor (EDF), B-cellstillväxtfaktor II (BCGFII) och T-cellsersättande faktor (TRF). IL-5 inducerar eosinofildifferentiering och främjar eosinofilöverlevnad och aktivering. Detta är en 28 till 31 kD proteindimer, bestämt med SDS-PAGE (i icke-reducerande förhållanden).
- Levereras som fryst vätska utan konserveringsmedel
- Renhet:> 95 %
- Reaktivitet: mänsklig
- Koncentration: 100 μg/ml
- Lagrad buffert: fryst vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA
- Endotoxinnivå:≤ 0,1 ng μg humant IL-5
- Storlek: 5 μg
Bioanalys/ELISA standard/Intracellulär block/flödescytometri
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Endotoxinnivå | 0,1ng/μ g |
| För användning med (applikation) | Blockering, ELISA , Flödescytometri, funktionella analyser, immunkemi, immunkemi |
| Renhet | >95% |
| Kvantitet | 5μ g |
| Innehåll och lagring | -80 °C |
| Reaktivitet | Människa |
| Formatera | Fryst |