Läs mer
BD Rekombinant humant interleukin-6 (IL-6)
Produktkod. 15826188 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Produktkod. Kvantitet
15826188 10μ g
1 options
Produktkod. 15826188 Leverantör BD Leverantörsnummer 550071
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
En absorbansanalys baserad på Beers-Lamberts lag
Kvantitativ standard för att mäta humana IL-6-proteinnivåer i en IL-6-specifik sandwich ELISA med renad MQ2-13A5-antikropp som infångningsantikropp och biotinylerad MQ2-39C3 som detektionsantikropp
  • Förvaringsbuffert: Fryst vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och glycerol
  • Biologisk aktivitet: Aktivitetsintervall mäts i en proliferationsanalys med användning av TF-1-indikatorceller vid 10 5 celler/ml
  • Specifik aktivitet: 0,5 - 3,0 x 10 8 enheter™ /mg
  • ED50: 30-200 pg/ml; Observerad dosrespons: 50 gånger
Bioassay, Enzym-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -80 °C
Kvantitet 10μ g
Källa Människa
Endast forskningsanvändning