Läs mer
BD Rekombinant humant interleukin-7 (IL-7)
Produktkod. 15827808 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
5μ g
Produktkod. Kvantitet
15827808 5μ g
1 options
Produktkod. 15827808 Leverantör BD Leverantörsnummer 554608
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Potent lymfoid celltillväxtfaktor som påverkar pre-B, pro-B och tidiga T-celler
Lyofiliserad från en lösning bestående av 0,22 ++m sterilfiltrerad PBS och innehållande μ50 g bovint serumalbumin per ++g cytokin
  • Reaktivitet: Människan
  • Förvaringsbuffert: Lyofiliserad i en vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA
Enzymkopplad immunosorbentanalysstandard, bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -80 °C
Kvantitet 5μ g
Källa Människa
Endast forskningsanvändning