Läs mer
BD Recombinant Human Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1)
Produktkod. 15807818
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 15807818
Brand: BD 554620
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent chemoattractant for monocytes and it also activates lymphocytes, basophils and NK cells
Frozen liquid comprised of 0.22 ++m sterile-filtered aqueous buffered solution (pH 7.2) and containing 2 mg/ml biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no preservatives
  • Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Frozen aqueous buffered solution containing BSA
Enzyme-linked immunosorbent assay standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Bioassay, ELISA Standard
Formulering Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Namn Human MCP-1 Recombinant Protein
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav -80°C
Korsreaktivitet Human
Rekombinant Recombinant
Form Solution