Läs mer
BD Rekombinant mus GM-CSF
Produktkod. 15897788 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Produktkod. Kvantitet
15897788 10μ g
1 options
Produktkod. 15897788 Leverantör BD Leverantörsnummer 554586
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Har potenta stimulerande effekter på tillväxt och differentiering av benmärgsfaderceller
  • Produceras av aktiverade T-celler, makrofager, vaskulära endotelceller och fibroblaster
  • Innehåller 124 aminosyrarester
  • Hjälper till att generera granulocyter, monocyter/makrofager och megakaryocyter
  • Agera på mogna leukocyter för att främja inflammatoriska svar i perifera vävnader
  • Visas som 15,5 - 19 kD band i reducerande och icke-reducerande SDS-PAGE-analys
  • Förvaringsbuffert: fryst vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -80 °C
Kvantitet 10μ g
Källa Mus
Endast för användning inom forskning