Läs mer
BD Recombinant Mouse TNF
Produktkod. 15817798 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Koncentration:
200 μg/ml
Produktkod. Koncentration
15817798 200 μg/ml
1 options
Produktkod. 15817798 Leverantör BD Leverantörsnummer 554589
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Potent multifunctional cytokine containing 156 amino acid residues
  • Glycosylated protein
  • Exerts regulatory and cytotoxic effects on wide range of normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
Bioassay, ELISA standard, blocking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 200 μg/ml
För användning med (applikation) Bioassay, Blocking Agent, ELISA Standard
Formulering Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
Namn TNF-alpha Recombinant Protein
Kvantitet 10μg
Förvaringskrav -80°C
Korsreaktivitet Mouse
Rekombinant Recombinant