Läs mer
BD Rekombinant råttinterleukin-4 (IL-4)
Produktkod. 15877998 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
5μ g
Produktkod. Kvantitet
15877998 5μ g
1 options
Produktkod. 15877998 Leverantör BD Leverantörsnummer 555107
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Potent lymfoid celltillväxtfaktor
  • Stimulera tillväxt, differentiering, överlevnadsförmåga, funktion av celler av hematopoetiskt och icke-hematopoetiskt ursprung
  • Binder till specifika högaffinitetsreceptorer
  • Genprodukten är 17-20 kD glykoprotein innehållande 123 aminosyrarester
  • Förvaringsbuffert: fryst vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA
ELISA standard, bioanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -80 °C
Kvantitet 5μ g
Källa Råtta
Endast för forskning.