Läs mer
BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Reagenstyp:
Retrievagen A
Retrievagen B
Descrizione
10 % neutralt buffrat formalin fixerar vävnaden genom att tvärbinda proteiner som kan orsaka en konformationsförändring eller“ maskering” av den antigena epitopen som leder till minskad eller frånvarande antikroppsreaktivitet. De BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems är designade för att avslöja epitopen och orsaka förstärkning av antikroppsfärgning.
- Retrievagen A (pH 6,0) tillhandahålls som två separata lösningar som måste blandas
- Retrievagen B (pH 9,5) tillhandahålls som en bruksfärdig lösning
Specifica
Specifica
| Innehåll och lagring | Tris-baserad buffert med kemiska medel för epitopåtervinning |
| Produkttyp | Hämtningsreagens |
| Kvantitet | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemisk färgning |
| pH | 9.5 |
| Regulatorisk status | RUO |
| Reagenstyp | Retrievagen B |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto