Beskrivning
10 % neutralt buffrat formalin fixerar vävnaden genom att tvärbinda proteiner som kan orsaka en konformationsförändring eller“ maskering” av den antigena epitopen som leder till minskad eller frånvarande antikroppsreaktivitet. De BD Retrievagen Antigen Retrieval Systems är designade för att avslöja epitopen och orsaka förstärkning av antikroppsfärgning.
- Retrievagen A (pH 6,0) tillhandahålls som två separata lösningar som måste blandas
- Retrievagen B (pH 9,5) tillhandahålls som en bruksfärdig lösning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 25mL Retrievagen A Solution 1 och 100mL Retrievagen A Solution 2 |
| Utspädning | Ta 18 ml av BD Retrievagen A Solution 1 och 82 mL av BD Ta fram lösning 2 och höj volymen till 1 L med destillerat vatten |
| Produkttyp | Hämtningsreagens |
| Kvantitet | 125 ml |
| För användning med (applikation) | Immunhistokemisk färgning |
| pH | 6 |
| Regulatorisk status | RUO |
| Reagenstyp | Retrievagen A |