Läs mer
BD ROCK Inhibitor (Y-27632)
Produktkod. 15872269
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15872269
Brand: BD 562822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ROCK-hämmaren, Y-27632, är en selektiv hämmare av p160-Rho-associerat spiralkinas (ROCK) och är en faktor som förbättrar embryonala stamcellers överlevnad vid dissociering av en enstaka celler. Förutom att öka cellåterhämtningen efter dissociation, har Y-27632 använts för olika andra tillämpningar inom stamcellsforskning, inklusive kryokonservering, sortering, omprogrammering, transplantation och differentiering.
Cellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Produkttyp ROCK-hämmare (Y-27632)