Läs mer
BD Sphero™ Rainbow Calibration Partiklar
Beskrivning
- För flödescytometrikalibrering och justering
- Har emissionsspektra som är kompatibla med många vanliga fluoroforer som används för immunfluorescerande färgning med flödescytometrisk analys
- Mycket små variationskoefficienter i både storlek och fluorescens
- Innehåller vattenolösliga fluorescerande färgämnen som är mycket stabila, vilket gör att de kan steriliseras genom att tvättas med 70 % alkohol
- Tillhandahålls i praktiska droppflaskor som innehåller 5 ml partikelsuspension i en koncentration av 10 7 partiklar/ml
- Polystyren
Rainbow Calibration Partiklar (6 toppar)
- Varje injektionsflaska innehåller en blandning av regnbågspartiklar som är färgade till sex olika fluorescerande intensiteter
- Flaskan innehåller en blandning av regnbågspartiklar som är färgade till åtta olika fluorescerande intensiteter
- Varje injektionsflaska innehåller en enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
- Intensiteten hos denna partikel motsvarar den ljusaste intensiteten av toppen i Rainbow Calibration Particles, 3,0-3,4 μm (fabriknr. 556286)
- Varje injektionsflaska innehåller en enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
- Varje flaska innehåller en enda population av tomma kalibreringspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
- Intensiteten för denna partikel motsvarar den svagaste intensitetstoppen i Rainbow Calibration Particles (6 Peaks), 6,0-6,4 m (μfabrikant nr. 5556288)
- Ungefärlig bakgrundsfluorescens av ofärgade celler
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 107 partiklar/ml |
| Certifikat och efterlevnad | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
| Beskrivning | Rainbow Fluorescerande Partiklar (Mellanklass FL1 Fluorescens) |
| Diameter (metrisk) | 3 till 3,4μ m |
| Innehåll och lagring | Vattenlösning innehållande 0,01 % NP40 och≤ 0,02% natriumazid |
| Formatera | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | En enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Visa mer |