Learn More
Descripción
- För flödescytometrikalibrering och justering
- Har emissionsspektra som är kompatibla med många vanliga fluoroforer som används för immunfluorescerande färgning med flödescytometrisk analys
- Mycket små variationskoefficienter i både storlek och fluorescens
- Innehåller vattenolösliga fluorescerande färgämnen som är mycket stabila, vilket gör att de kan steriliseras genom att tvättas med 70 % alkohol
- Tillhandahålls i praktiska droppflaskor som innehåller 5 ml partikelsuspension i en koncentration av 10 7 partiklar/ml
- Polystyren
Rainbow Calibration Partiklar (6 toppar)
- Varje injektionsflaska innehåller en blandning av regnbågspartiklar som är färgade till sex olika fluorescerande intensiteter
- Flaskan innehåller en blandning av regnbågspartiklar som är färgade till åtta olika fluorescerande intensiteter
- Varje injektionsflaska innehåller en enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
- Intensiteten hos denna partikel motsvarar den ljusaste intensiteten av toppen i Rainbow Calibration Particles, 3,0-3,4 μm (fabriknr. 556286)
- Varje injektionsflaska innehåller en enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
- Varje flaska innehåller en enda population av tomma kalibreringspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
- Intensiteten för denna partikel motsvarar den svagaste intensitetstoppen i Rainbow Calibration Particles (6 Peaks), 6,0-6,4 m (μfabrikant nr. 5556288)
- Ungefärlig bakgrundsfluorescens av ofärgade celler
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 107 partiklar/ml |
| Certifikat och efterlevnad | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
| Beskrivning | Rainbow Calibration Partiklar (6 toppar) |
| Diameter (metrisk) | 6 till 6,4μ m |
| Innehåll och lagring | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande≤ 0,09% natriumazid |
| Formatera | Vätska |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Blandning av regnbågspartiklar som är färgade till 6 olika fluorescerande intensiteter |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?